ContactUsLinkComponent
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, pulver, Pierce™
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, pulver, Pierce™
Katalog # PIER34060
CAS-nummer:  
undefined
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, pulver, Pierce™
Katalog # PIER34060
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :238.31 g/mol
CAS-nummer:367-93-1
Formel:C₉H₁₈O₅S
MDL-nummer:MFCD00063273