Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, pulver, Pierce™
Katalog # PIER34060
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:238.31 g/mol
CAS-nummer:367-93-1
Formel:C₉H₁₈O₅S
MDL-nummer:MFCD00063273