Saltsyra 37%, extra pure
Katalog # ACRO450560050
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Titration with NaOH:35.0 to 39.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:57 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–35 °C
Densitet:1,18 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
ADR:8,II
:36.46 g/mol
FN:1789
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324