N,N-Dimetylformamid, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Katalog # 448381000.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2320
- Pk Info:4× 25 ml
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥99.75 %
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Filt.over 0.2 micron PFTE:Filtered
- Acidity (CH3COOH):≤0.002 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:73.09 g/mol
Kokande Pt:153 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–61 °C
Densitet:0,945 g/cm³
Flash Pt:58 °C
FN:2265
ADR:3,III
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:68-12-2
Formel:HCON(CH₃)₂
MDL-nummer:MFCD00003284