Natriumtiosulfat pentahydrat 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10102-17-7
:
Formel:Na₂S₂O₃.5H₂O
MDL-nummer:MFCD00149186
:248.19 g/mol
Densitet:1,72 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Powder or crystals
- Titration Iodimetric:99.0 to 101.0 %
- Solubility:(1 M in water) Clear colorless
- pH:6.0 to 7.5 (5 % in water)
- Chloride (Cl):≤0.008 %
- SO4 and SO3 (as SO4):≤0.1 %
- Calcium (Ca):≤0.002 %
- Copper (Cu):≤0.0005 %
- Iron (Fe):≤0.0005 %
- Magnesium (Mg):≤0.001 %
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm