Pyridin 99.8%, AcroSeal® för biokemi
Katalog # 447900010.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle, AcroSeal®
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.75 %
- UV:(neat)
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Chloride (Cl):≤0.0005 %
- Sulfate (SO4):≤0.0005 %
- Cadmium (Cd):≤0.000005 %
- Copper (Cu):≤0.000002 %
- Ammonia (NH3):≤0.002 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:115…116 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–42 °C
Densitet:0,978 g/cm³
Flash Pt:17 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1282
ADR:3,II
:79.1 g/mol
:GHS07
:GHS02
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732