ContactUsLinkComponent
Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri 99% för HPLC
Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri 99% för HPLC
Catalog # ACRO447362500
CAS Number:  
undefined
Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri 99% för HPLC
Catalog # ACRO447362500
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals or granules
  • Loss on drying:
    ≤1 %
  • Solubility:
    Clear colorless
  • UV:
    (10 % in water)
  • pH:
    8.5 to 9.6 (10 % in water)
  • Titration with HClO4:
    ≥98.5 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :174.18 g/mol
Melting Pt:340 °C
Density:2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:7758-11-4
Formula:K₂HPO₄
MDL Number:MFCD00011383