ContactUsLinkComponent
Natriumfluorid för biokemi
Toxic
Natriumfluorid för biokemi
Catalog # ACRO447355000
CAS Number:  
undefined
Toxic
Natriumfluorid för biokemi
Catalog # ACRO447355000
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Titration:
    ≥98.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.005 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.03 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.003 %
  • Potassium (K):
    ≤0.02 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.003 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.1 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :41.99 g/mol
Boiling Pt:1700 °C (1013 hPa)
Melting Pt:993 °C
Density:2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
UN:1690
ADR:6.1,III
 :GHS06
CAS Number:7681-49-4
Formula:NaF
MDL Number:MFCD00003524