ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat heptahydrat 99% för biokemi
undefined
Magnesiumsulfat heptahydrat 99% för biokemi
  • Appearance:
    White Crystals
  • Titration Complexometric:
    ≥98.5 %
  • Solubility:
    (1 M in water) Clear colorless
  • pH:
    5 to 8
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm