Natriumvätekarbonat 99.5% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:144-55-8
:
Formel:NaHCO₃
MDL-nummer:MFCD00003528
:84.01 g/mol
Smält Pt:270 °C
Densitet:2,159 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline powder
- Solubility:Clear colorless
- UV:at 280 nm A: ≤0.02
- Titration with HCl:99.4 to 100.6 %
- Chloride (Cl):≤20 ppm
- Sulfate (SO4):≤150 ppm
- Ammonium (NH4):≤5 ppm
- Calcium (Ca):≤100 ppm
- Copper (Cu):≤2 ppm
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Magnesium (Mg):≤50 ppm
- Potassium (K):≤50 ppm
- Zinc (Zn):≤5 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm