Natriumbromid 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-15-6
:
Formel:NaBr
MDL-nummer:MFCD00003475
:102.89 g/mol
Kokande Pt:1390 °C (760 mmHg)
Smält Pt:755 °C
Densitet:3,2 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline powder
- Titration Argentometric:≥99.0 %
- pH:5.0 to 8.8
- Chloride (Cl):≤0.2 %
- Bromate (BrO3):≤0.001 %
- Sulfate (SO4):≤0.002 %
- Barium (Ba):≤0.002 %
- Calcium (Ca):≤0.002 %
- Iron (Fe):≤0.0005 %
- Magnesium (Mg):≤0.001 %
- Potassium (K):≤0.1 %
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
- Nitrogen compounds (as N):≤5 ppm