ContactUsLinkComponent
Natriumvätekarbonat 99+% för HPLC
Natriumvätekarbonat 99+% för HPLC
Certificates
undefined
Natriumvätekarbonat 99+% för HPLC
Certificates
Specification Test Results
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • UV:
    (1 M in water)
  • pH:
    6.5 to 8.5
  • Titration with HCl:
    ≥99.0 %
Specification Test Results
Related Information