Väteperoxid 35% (w/w) i vatten stabilised, Technical Grade
ACRO444380050
:
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:5 L
- Seq:5190
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Additional info:Stabilized
- Titration with KMnO4:33 to 37 %
:
:108 °C (760 mmHg)
:–33 °C
:1,135 g/cm³
:5.1,II
:34.01 g/mol
:2014
:GHS05
:GHS07
:GHS03
:Kylskåp
:7722-84-1
:H₂O₂
:MFCD00011333