Kiselgel 99.998%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
Synonymer: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
- CAS-nummer:14808-60-7
- Formel:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00011232
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:1610 °C
- Densitet:2,196 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
- CAS-nummer:14808-60-7
- Formel:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00011232
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:1610 °C
- Densitet:2,196 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
Documents
ACRO43715
SDS
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Assay:44.5 to 47.9 % (Si)
- Total trace metal impurities:≤20 ppm