4-Metyl-2-pentanon 99.5% för HPLC
Katalog # ACRO433570010
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Miljöcertificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.4 %
- UV:at 400 nm A: ≤0.01
- Color scale:≤15 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0005 meq/g
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-10-1
:
Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008938
:100.16 g/mol
Kokande Pt:117,4 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–84 °C
Densitet:0,8 g/cm³
Flash Pt:14 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1245
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02