Natriumtetrahydroborat 12% i natriumhydroxidlösning 40%, AcroSeal®
429131000.
:
- Förpackningstyp:Glass bottle, AcroSeal®
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Appearance:Colorless Liquid
- Titration Iodometric:11 to 13 %
- GC:≥95.0 %
:16940-66-2
:
:NaBH₄
:MFCD00003518
:37.83 g/mol
:130…135 °C (760 mmHg)
:400 °C
:1,4 g/cm³
:69 °C
:3320
:8,II
:GHS07
:GHS05
:GHS08
:Omgivande