ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid ∼50% i vatten
Kaliumhydroxid ∼50% i vatten
Catalog # ACRO396060025
CAS Number:  
undefined
Kaliumhydroxid ∼50% i vatten
Catalog # ACRO396060025
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Colorless Viscous solution
  • Titration with HCl:
    49 to 51 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Boiling Pt:1320 °C (1013 hPa)
Melting Pt:360 °C
Density:1,51 g/cm³
UN:1814
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553