Pimpsten, granular (∼ 1-5 mm)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1332-09-8
:
MDL-nummer:MFCD00148147
Smält Pt:? 500 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Grey-brown Granules
- Particle size:≥90 % (0.8 - 3 mm)