Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, ready to use
Buffer solutions, ready to use
Buffer solutions, ready to use
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
  • Catalog No:
  • ACRO383835000
  • ACRO383830010
  • ACRO383855000
  • ACRO383850010
  • ACRO383875000
  • ACRO383870010
  • Densitet:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Product Family Options
  • pH-värde
    pH noggrannhet
    pH bufferttyp
    Färg
    Förpackningstyp
    Förp.
  • 4,00
    ±0,02
    Ftalat
    Färglös
    Plastic bottle
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 500 mL
       670,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO383835000
    Densitet
  • 4,00
    ±0,02
    Ftalat
    Färglös
    Plastic bottle
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1 L
       1 075,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO383830010
    Densitet
  • 7,00
    ±0,02
    Fosfat
    Färglös
    Plastic bottle
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 710,00 kr
    710,00 kr
    1 * 500 mL
       710,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO383855000
    Densitet
    1
  • 7,00
    ±0,02
    Fosfat
    Färglös
    Plastic bottle
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1 300,00 kr
    1 300,00 kr
    1 * 1 L
       1 300,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO383850010
    Densitet
    1
  • 9,2
    ±0,02
    Borat
    Färglös
    Plastic bottle
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 500 mL
       540,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO383875000
    Densitet
    1
  • 9,2
    ±0,02
    Borat
    Färglös
    Plastic bottle
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 770,00 kr
    770,00 kr
    1 * 1 L
       770,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO383870010
    Densitet
    1