Aceton-D6 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Katalog # 217371000.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.75 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:64.03 g/mol
Kokande Pt:55 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–93 °C
Densitet:0,87 g/cm³
Flash Pt:–20 °C
FN:1090
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:666-52-4
Formel:D₃CC(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00044635