Kadmiumacetat dihydrat 98%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:5743-04-4
:
Formel:(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150020
:266.53 g/mol
Kokande Pt:105…107 °C (4 mmHg)
Smält Pt:256 °C
Densitet:2,341 g/cm³ (20 °C)
FN:2570
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystals
- Titration Complexometric:≥97.5 %
- Loss on drying:12.5 % to 14.5 %