Kaliumfluorid 99.99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7789-23-3
:
Formel:KF
MDL-nummer:MFCD00011398
:58.1 g/mol
Kokande Pt:1505 °C (1013 hPa)
Smält Pt:860 °C
Densitet:2,48 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1812
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline powder and/or chunks
- Total trace metal impurities:≤100 ppm
- GC:≥96.0 %