Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
Filter discs
Filter discs
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Tjocklek
    Tillgänglighet
    Price
  • 50,8 mm
    1,59 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 500,00 kr
    1 500,00 kr
    1 * 1 Items
       1 500,00 kr
  • 50,8 mm
    3,18 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr
  • 76,2 mm
    3,18 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 850,00 kr
    2 850,00 kr
    1 * 1 Items
       2 850,00 kr