ContactUsLinkComponent
Universalsax med plasthandtag
Universalsax med plasthandtag
Katalog # BOCH4150
Leverantör:  BOCHEM
undefined
Universalsax med plasthandtag
Katalog # BOCH4150
Leverantör:  BOCHEM
Specifikationer
  • Typ:
    Spetsig/spetsig
  • Längd:
    200 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Stainless steel scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-sharp