Universalsax med plasthandtag
Katalog # BOCH4150
Leverantör: BOCHEM
Specifikationer
- Typ:Spetsig/spetsig
- Längd:200 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Stainless steel scissors with plastic handle.
- Temperature resistant up to max. 145 °C
- Sharp-sharp