Conductivity electrode, Eutech
Katalog # EUTEEC620165
Leverantör: EUTECH
Specifikationer
- Konduktivitet:0 - 500 mS
- Anslutning:DIN (8-pin), 1 m cable
- Ø×L:12×100 mm
- För:General purposes
- Typ:4-cell, ATC
- Beskrivning:Conductivity electrode, ATC, 4-cell
- Material:Epoxi
- Förp.:1
- Temp:0...70 °C
- Cellkonstant:1,0