Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrodes, Eutech
pH electrodes, Eutech
Leverantör:   EUTECH
pH electrodes, Eutech
Leverantör:  EUTECH
Certificates
pH electrodes, Eutech
pH electrodes, Eutech
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH
    Temp
    Material
    Diafragma
    Ø×L
    Anslutning
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • EUTEECFC7252101B
    pH electrode, single junction, sealed
    pH electrode, single junction, sealed
    1 - 13
    0...+80 °C
    Epoxi
    Porous HDPE pin
    12×90 mm
    BNC, 1 m cable
    General purposes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 100,00 kr
    1 100,00 kr
    1 * 1 Items
       1 100,00 kr
  • EUTEECFC7252201B
    pH electrode, double junction, sealed
    pH electrode, double junction, sealed
    1 - 13
    0...+80 °C
    Epoxi
    Porous HDPE pin
    12×90 mm
    BNC, 1 m cable
    General purposes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 1 Items
       1 475,00 kr
  • EUTEECFE7372801W
    pH combination electrode, double junction, sealed, built-in ATC
    pH combination electrode, double junction, sealed, built-in ATC
    1 - 13
    0...+80 °C
    Epoxi
    Porous HDPE pin
    12×115 mm
    BNC, 1 m cable
    General purposes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 025,00 kr
    2 025,00 kr
    1 * 1 Items
       2 025,00 kr
  • EUTEECFG7350401B
    pH combination electrode, single junction, refillable, with protective sensor guard
    pH combination electrode, single junction, refillable, with protective sensor guard
    0 - 13
    0...+100 °C
    Glas
    Annular ceramic
    12×130 mm
    BNC, 1 m cable
    General purposes (samples with low temperature measurements)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Items
       1 575,00 kr
  • EUTEECFG7370101B
    pH combination electrode, double junction, refillable, clog-free
    pH combination electrode, double junction, refillable, clog-free
    0 - 13
    0...+100 °C
    Glas
    Annular ceramic
    12×110 mm
    BNC, 1 m cable
    Samples containing TRIS buffers, sulfides and more
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 250,00 kr
    3 250,00 kr
    1 * 1 Items
       3 250,00 kr
  • EUTEECFG7451901B
    pH electrode, rugged, single junction, sealed
    pH electrode, rugged, single junction, sealed
    0 - 14
    5...+110 °C
    Glas
    Annular ceramic
    12×110 mm
    BNC, 1 m cable
    Strong alkaline solutions, photographic chemicals
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 175,00 kr
    3 175,00 kr
    1 * 1 Items
       3 175,00 kr
  • EUTEECFG6351101B
    pH combination electrode, single junction, sealed
    pH combination electrode, single junction, sealed
    0 - 13
    0...+100 °C
    Glas
    Annular ceramic
    8×55 mm
    BNC, 1 m cable
    Solid / semi-solid samples
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 175,00 kr
    3 175,00 kr
    1 * 1 Items
       3 175,00 kr
  • EUTEECFG6350601B
    pH electrode, single junction, refillable (with solution ECRE001)
    pH electrode, single junction, refillable (with solution ECRE001)
    0 - 13
    0...+100 °C
    Glas
    Annular ceramic
    8×55 mm
    BNC, 1 m cable
    High viscosity samples where frequent cleaning of reference is required
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 650,00 kr
    2 650,00 kr
    1 * 1 Items
       2 650,00 kr