Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo gloves, waterproof
Cryo gloves, waterproof
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Cryo gloves, waterproof
Certificates
Cryo gloves, waterproof
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These waterproof cryo gloves are ideal for the safe handling of samples from ultra low and cryogenic storage.
  • Provides splash protection
  • Comfortable, lightweight, breathable
  • Side release buckles for quick on/off
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • THBR189441
  • THBR189442
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Modell
    Handskstorlek
    Färg
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Mid-arm length
    S
    Blå
    356 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 7 950,00 kr
    7 950,00 kr
    1 * 1 Par
       7 950,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THBR189441
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Kragmodell
    Kraghandske
  • Mid-arm length
    M
    Blå
    356 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 8 500,00 kr
    8 500,00 kr
    1 * 1 Par
       8 500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THBR189442
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Kragmodell
    Kraghandske