Visir för hjälmfäste, uvex 9790
Katalog # 111-1883
Leverantör: UVEX
Specifikationer
- Beskrivning:Adapter för att fästa visiret på hjälmen utan hjälmhörselkåpor
- Seq:03
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Hjälmvisiret är tillverkat i kraftig polykarbonatplast och skyddar mot effekterna av ljusbågar. Det är kompatibelt med uvex-skyddshjälmar och uvex 2H, uvex 3H och uvex 3200H hörselkåpor med hjälmfäste.
Ordering information: Visiret levereras utan hjälm, hörselkåpor eller fäste. Alla delar kan beställas separat.
Obs! En kompletterande adapter (UVEX9924.010) krävs för hjälm- och visirkombinationen utan hjälmmonterade hörselkåpor.
Obs! En kompletterande adapter (UVEX9924.010) krävs för hjälm- och visirkombinationen utan hjälmmonterade hörselkåpor.