Pyridin för HPLC
Katalog # ACRO396800010
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.8 %
- UV:1 cm cell vs HPLC-grade water
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:115 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–42 °C
Densitet:0,978 g/cm³
Flash Pt:17 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1282
ADR:3,II
:79.1 g/mol
:GHS07
:GHS02
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732