Dikaliumhydrogenfosfat 1.0 M i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7758-11-4
:
Formel:K₂HPO₄
MDL-nummer:MFCD00011383
:174.18 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Solution
- Titration with HClO4:1.0 M Exact strength on the certificate of analysis