Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Frätande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Certificates
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokande Pt:1390 °C (760 mmHg)
  • Smält Pt:318 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:1823
  • ADR:8,II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Pellets
  • Titration with HCl:
    ≥98.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤70 ppm
  • Phosphate (PO4):
    ≤3 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤40 ppm
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    ≤0.5 %
  • Aluminium (Al):
    ≤5 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤10 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤8 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤3 ppm
  • Potassium (K):
    ≤0.1 %
  • Silver (Ag):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Silicon dioxide (SiO2):
    ≤20 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.0003 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 715,00 kr
    715,00 kr
    1 * 1 kg
       715,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1 200,00 kr
  • Plastic drum
    10 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 3 450,00 kr
    3 450,00 kr
    1 * 10 kg
       3 450,00 kr
  • Fibre drum
    25 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 7 125,00 kr
    7 125,00 kr
    1 * 25 kg
       7 125,00 kr