Saltsyra 1 M i etylacetat
Katalog # ACRO388701000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Solution
- Strength:0.95 to 1.15 M
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:110 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–30 °C
Densitet:0,9 g/cm³
Flash Pt:–3 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:2924
ADR:3,II
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS02
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324