Saltsyra rykande 37% i vatten, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
Kokande Pt:110 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–35 °C
Densitet:1,18 g/cm³
FN:1789
ADR:8,II
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear solution
- Color scale:≤10 APHA
- Titration with NaOH:35.0 to 39.0 %
- Sulfate (SO4):≤100 ppm
- Free chlorine:≤10 ppm (Cl)
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Lead (Pb):≤2 ppm