pH Indicator solution universal i isopropanol (IPA), ren
ACRO422435000
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Appearance:Solution
- Visual transition interval:pH 4.0 (red)
:
:19 °C
:Omgivande
:1993
:3,II
:GHS02
:GHS07
:MFCD00148741