CAB-O-SIL® M-5
Catalog # ACRO403731500
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:150 g
- Seq:3475
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Powder
- Density:≤60 g/l tamped density
- Particle size:≤0.02 % 325 Mesh residue
- Surface area:175 to 225 m²/g (BET)
- pH:3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
- Loss on heating:≤1.5 % (105°C, 2 h)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1719 °C
Densitet:2,2 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232