ContactUsLinkComponent
Fenol mättad lösning i vatten stabilised för molekylärbiologi DNase-, RNase-, protease-, oxides-free
Catalog # ACRO327105000
CAS Number:  
undefined
Fenol mättad lösning i vatten stabilised för molekylärbiologi DNase-, RNase-, protease-, oxides-free
Catalog # ACRO327105000
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Yellow to orange Solution
  • Water:
    25 to 35 %
  • Stabilizer:
    0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
  • Dnase,Rnase,Protease activity:
    Not detected
  • Iron (Fe):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :94.11 g/mol
Flash Pt:79 °C
Storage Temperature:Kylskåp
UN:2821
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS05
 :GHS09
CAS Number:108-95-2
Formula:C₆H₅OH
MDL Number:MFCD00212506