Buffer solution pH 4, citrate buffer
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Om denna produkt
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Documents
ACRO25858
SDS
Product Family Options
Produktinformation
- pH-värdepH noggrannhetpH bufferttypFärgFörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice
- 4,00±0,02CitratFärglösPlastic bottle500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL705,00 kr
- 4,00±0,02CitratFärglösPlastic bottle1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L1 075,00 kr
- 4,00±0,02CitratFärglösPlastic bottle5 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 5 L2 225,00 kr