ContactUsLinkComponent
Magnetic Stirrers, RT touch
Magnetic Stirrers, RT touch
Certifikat
undefined
Magnetic Stirrers, RT touch
Specifikationer
  • Catalog No:
  • BARN88880014
  • BARN88880016
  • Modell:
  • RT touch
  • RT touch
  • Hastighetsområde:
  • 30 - 2000 min⁻¹
  • 30 - 2000 min⁻¹
  • Max. volym H₂O:
  • 4000 ml
  • 5000 ml
  • Strömtillförsel:
  • 6 W
  • 6 W
  • Plattmaterial:
  • PP
  • PP
  • Plattans mått:
  • 170 mm
  • 220 mm
  • Vikt:
  • 20 kg
  • 25 kg
  • W×D×H:
  • 210×280×72 mm
  • 260×360×72 mm
Specifikationer
Relaterad information