Orders LinkContactUsLinkComponent
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Leverantör:   THOMSON INSTRUMENT
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Leverantör:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
24 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Nano filter vials with nylon, PES, PTFE or PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
  • Easy to press down with toggle press
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration. The introduction of Capillary and Nano UHPLC machines have expanded the use of limited sample volumes 10 to 100 µl. Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles and syringe filters. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
* with pre-slit cap
Product Family Options
Produktinformation
  • Membran
    Porstorlek
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • Nylon
    0,2 µm
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • Nylon *
    0,2 µm
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • Nylon *
    0,2 µm
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 800,00 kr
    26 800,00 kr
    1 * 500 Items
       26 800,00 kr
  • PES *
    0,2 µm
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PES *
    0,2 µm
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PTFE *
    0,2 µm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PTFE *
    0,2 µm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PVDF *
    0,2 µm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PVDF *
    0,2 µm
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PTFE
    0,45 µm
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PTFE
    0,45 µm
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PTFE *
    0,45 µm
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PTFE *
    0,45 µm
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr
  • PVDF *
    0,45 µm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 11 375,00 kr
    11 375,00 kr
    1 * 200 Items
       11 375,00 kr
  • PVDF *
    0,45 µm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 26 850,00 kr
    26 850,00 kr
    1 * 500 Items
       26 850,00 kr