Myrsyra ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Katalog # 85495.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:89.0 - 91.0 %
- Dilution test:Passes test ACS
- SO3 (Sulphite):Passes test
- Colouration:Max. 10 APHA
- Acetic acid:Max. 0.04 %
- Evaporation residue:Max. 20 ppm
- Heavy metals (by ICP-MS):Max. 5 ppm
- Cl (Chloride):Max. 10 ppm
- NH4 (Ammonium):Max. 50 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 20 ppm
- Fe (Iron):Max. 5 ppm
- Conforms to ACS:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:46.03 g/mol
Merck Index:13,04265
Densitet:1,208 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:0
FN:1779
ADR:8 (3),II
:GHS02
:GHS05
CAS-nummer:64-18-6
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297