Myrsyra ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Katalog # 85494.320
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (at filling):90.00 - 90.15 %
- Density (20/4) (at filling):1.2044 - 1.2047
- Acetic acid:≤ 0.2 %
- Conforms to ISO 307:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:46.03 g/mol
Merck Index:13,04265
Densitet:1,208 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:0
FN:1779
ADR:8 (3),II
:GHS02
:GHS05
CAS-nummer:64-18-6
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297