ContactUsLinkComponent
Myrsyra ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Myrsyra ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Katalog # 85494.320
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Myrsyra ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Katalog # 85494.320
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (at filling):
    90.00 - 90.15 %
  • Density (20/4) (at filling):
    1.2044 - 1.2047
  • Acetic acid:
    ≤ 0.2 %
  • Conforms to ISO 307:
    Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :46.03 g/mol
Merck Index:13,04265
Densitet:1,208 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:0
FN:1779
ADR:8 (3),II
 :GHS02
 :GHS05
CAS-nummer:64-18-6
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297