Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Certifikat
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Blocker™ Casein in PBS or TBS are ready-to-use, solutions of purified casein protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid detection methods.
  • Easy to use
  • Safe, stable and thimerosal-free formulations
  • Purified casein provides fewer chances of cross reaction
  • Flexible and available in PBS and TBS formulations
This blocking buffer contains casein protein that is purified from milk by the Hammarsten method. The phosphate and Tris-buffered saline formulations are used for blocking excess binding sites on membranes and microplates in antibody based detection methods. Blocker Casein buffers are 1% (w/v) casein, which corresponds to the optimal concentration for most applications.
Varning: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Dokument
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PIER37528
  • PIER37582
  • PIER37583
  • Koncentration:
  • 1X
  • 1X
  • 1X
  • för användning med:
  • Western blot, ELISA
  • Western blot, ELISA
  • Western blot, ELISA
  • Fysikalisk form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Storage buffer:
  • PBS
  • PBS
  • TBS
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Pris
  • PIER37528
    Blocker™ Casein in PBS, blocking buffer
    Blocker™ Casein in PBS, blocking buffer
    1 L
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 3 825,00 kr
    3 825,00 kr
    1 * 1 L
       3 825,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PIER37528
    Koncentration
    1X
    för användning med
    Western blot, ELISA
    Fysikalisk form
    Liquid
    Storage buffer
    PBS
  • PIER37582
    Blocker™ Casein in PBS, blocking buffer
    Blocker™ Casein in PBS, blocking buffer
    100 mL
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 955,00 kr
    955,00 kr
    1 * 100 mL
       955,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PIER37582
    Koncentration
    1X
    för användning med
    Western blot, ELISA
    Fysikalisk form
    Liquid
    Storage buffer
    PBS
  • PIER37583
    Blocker™ Casein in TBS, blocking buffer
    Blocker™ Casein in TBS, blocking buffer
    100 mL
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 945,00 kr
    945,00 kr
    1 * 100 mL
       945,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PIER37583
    Koncentration
    1X
    för användning med
    Western blot, ELISA
    Fysikalisk form
    Liquid
    Storage buffer
    TBS