Automater för handdesinfektionsmedel, InstantFOAM 1000
EVONIFS1LDSMD-UK
- Kapacitet:1000 ml
- Färg:Vit
- Beskrivning:Automat för handdesinfektionsmedel, Deb Instant Foam 1 000 för Deb InstantFOAM® Complete 1-literspatron, DE, FR, NL
- Förp.:1
Automaten InstantFOAM 1000 lämpar sig utmärkt för företagstoaletter, cateringföretag och sjukhus.
- Väggmonterad
- Hållbar plast
- Hanteras med en hand
Användning med Deb InstantFOAM®-handdesinfektionsmedel.