Visuella färgkit, Test av karbonathårdhet, syrakapacitet (pH 4,3), MColortest™, Supelco®
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka fem minuter
- Enkel att använda
- Tillämpningsorienterade mätområden
- Portabla
- Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
** 1 droppe
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.
Caution: ** 1 droppe
Specifications
- M-Clarity quality level:MQ100