Visuella färgkit, Klordioxidtest, MColortest™, Supelco®
Katalog # 1.18754.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Kemisk metod:DPD
- Förp.:300 Tests
- Beskrivning:Klordioxidtest
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MCC
- Mätområde:0,020-0,050-0,075-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,55 mg/l ClO₂
Specifikationer
Om denna produkt
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka fem minuter
- Enkel att använda
- Tillämpningsorienterade mätområden
- Portabla
- Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MColortest™ med färgkortskomparator
MColortest™ (MCC)-testsatserna använder kyvetter med långt skiktdjup och är särskilt utformade för mätning av låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/l). De här testsatserna är särskilt lämpliga för analys av dricksvatten, källvatten, renat vatten och mineralvatten samt kyl- och kokvatten.
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.