Visuella färgkit, Syretest, MColortest™, Supelco®
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka 2 minuter
- Enkel att använda
- Tillämpningsorienterade mätområden
- Portabla
- Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.
Specifications
- M-Clarity quality level:MQ100