1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one, white powder
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:315-30-0
:
Formel:C₅H₄N₄O
MDL-nummer:MFCD00599413
:136.11 g/mol
:GHS06
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Identity Test:Passes
- FTIR:Conforms to Standard
- UV/Vis: λ max:247 - 252 (methano