Visuella färgkit, Koppartest, MColortest™, Supelco®
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka fem minuter
- Enkel att använda
- Tillämpningsorienterade mätområden
- Portabla
- Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® with colour card comparator
MColortest™ -testsatserna använder kyvetter med långt skiktdjup och är särskilt utformade för mätning av låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/l). De här testsatserna är särskilt lämpliga för analys av dricksvatten, källvatten, renat vatten och mineralvatten samt kyl- och kokvatten.
Refill = Refillförpackning
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.