ContactUsLinkComponent
VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av nitrat, reagenser för fotometrar
VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av nitrat, reagenser för fotometrar
Katalog # 85612.620
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av nitrat, reagenser för fotometrar
Katalog # 85612.620
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    50 Tests
  • Beskrivning:
    Nitratrör, PP 0–30 ml
  • Mätområde:
    0,2 - 30 mg/l NO₃- N
Specifikationer
Om denna produkt
VWR® Powder Pack-reagenser är utformade för att användas på laboratorie- och bärbara fotometrar med 16 mm cellkapacitet. Inga kalibreringsdata behövs. Kuddarna, individuellt förseglade i aluminiumfolieförpackningar, är opåverkade av omgivande förhållanden och innehåller föruppmätta pulverreagenser för noggrannhet, bekvämlighet och stor löslighet.
  • Exakthet
  • Snabbt och praktiskt med enklare upplösning än tabletter och lång hållbarhet
  • Inget behov av kalibrering
  • Identisk hantering som för motsvarande Hach®-reagenser
RS = sats med reagenspulverkuddar