L (+)-Valin USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:72-18-4
:
Formel:C₅H₁₁NO₂
MDL-nummer:MFCD00064220
:117.15 g/mol
Merck Index:13,09458
Kokande Pt:217 °C (1013 hPa)
Smält Pt:86 °C
Densitet:1,284 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-773-6
Specifikationstestresultat
- Assay:98.5% Min.