Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Saccharin sodium dihydrate
Saccharin sodium dihydrate, granular USP
Saccharin sodium dihydrate, granular USP
Saccharin sodium dihydrate, granular USP
Leverantör:
Spectrum Chemical
Certifikat
Expandera bilden
Saccharin sodium dihydrate, granular USP
Leverantör:
Spectrum Chemical
Om denna produkt
CAS-nummer:
6155-57-3
:
Formel:
C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
MDL-nummer:
MFCD00151213
:
242.21 g/mol
EINECS:
204-886-1
Specifikationstestresultat
Assay:
99% Min.
Specifikationstestresultat